Documentos Principais
QC1060
Supelco
Anions - WP
pkg of 20 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 20 mL
fabricante/nome comercial
RTC QCI-051
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
A single standard for dilution up to 2 L.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Supelco
Supelco
QC1130
Demand-WP
Supelco
Supelco
QC1134
Total Phenolics