Documentos Principais
QC1166
Supelco
Nutrients C/V Sample 1
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 20 mL
fabricante/nome comercial
QCI-042-1
concentração
100% in H2O
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Supelco
Supelco
QC1210
pH - Water
TCLP Metals - Loam 1 certified reference material, pkg of 225 g
Supelco
CRM218
TCLP Metals - Loam 1
Supelco
Supelco
QC1060
Anions - WP
Supelco
Supelco
QC1134
Total Phenolics
Supelco
Supelco
QC1153
Nitrite