Key Documents
QC1195
Supelco
Simple Nutrients
certified reference material
Sinônimo(s):
Basic Nutrient Mix
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
concentração
in H2O
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)