Documentos Principais
QC1210
Supelco
pH - Water
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC QCI-027-100
concentração
in H2O
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analito
Descrição
    pH 5-10 units
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Supelco
Supelco
QC1060
Anions - WP
Supelco
Supelco
QC1364
Anions