Documentos Principais
377317
Sigma-Aldrich
1-Methylnaphthalene-d10
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
C10D7CD3
Número CAS:
Peso molecular:
152.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.614 (lit.)
p.e.
240-243 °C (lit.)
densidade
1.070 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
chave InChI
QPUYECUOLPXSFR-UZHHFJDZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)