Documentos Principais
616362
Sigma-Aldrich
Triphenylene-d12
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18D12
Peso molecular:
240.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
chave InChI
SLGBZMMZGDRARJ-AQZSQYOVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)