Documentos Principais
70240
Sigma-Aldrich
Sodium 1,5-naphthalenedisulfonate dibasic
technical, ~85% (T)
Sinônimo(s):
1,5-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6Na2O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
332.26
Beilstein:
3642373
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
~85% (T)
Formulário
powder
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
YGSZNSDQUQYJCY-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)