Key Documents
700630
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
95%
Sinônimo(s):
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
191.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
powder
pf
133-137 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-5(6(12)13)11-3-4/h1-3H,(H,12,13)
chave InChI
NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)