Documentos Principais
739804
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4F3NO2
Peso molecular:
191.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
154-158 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4(11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
chave InChI
OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)