694177
5-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
95%
Sinônimo(s):
5-Bromo-2-picolinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
186.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
91-96 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(C=O)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-4H
chave InChI
ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?