Documentos Principais
596280
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
186.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
104-110 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
chave InChI
PVUKGNBRJFTFNJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde can be used as a starting material in the synthesis of 2-(3′,5′-bis(trifluoromethyl)biphenyl-4-yl)-3-(6-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl) pyridin-3-yl)acrylonitrile (Py-CN-TFMBE), which can have many potential applications as a stimuli-responsive fluorescent organo-gelator. It can also be used in the preparation of porous organic polymers, which can act like a fluorescent sensor for detecting palladium(II) and organic dyes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"Facile synthesis of porous organic polymers for the absorption of Pd (II) ions and organic dye"
Luo Y, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(83), 79781-79791 (2016)
"A Thermoreversible and Proton-Induced Gel- Sol Phase Transition with Remarkable Fluorescence Variation"
Chung WJ, et al.
Chemistry of Materials, 20(21), 6750-6755 (2008)