697753
(S,S)-DIPAMP
95%
Sinônimo(s):
(1S,2S)-(+)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane, (S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenylphosphino)]ethane, (S,S)-1,2-Ethanediylbis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine]
Ensaio
95%
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D +82, c = 1 in chloroform
pf
101-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m0/s1
chave InChI
QKZWXPLBVCKXNQ-ACHIHNKUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3