Documentos Principais
693405
Sigma-Aldrich
2-Hexylthiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16S
Número CAS:
Peso molecular:
168.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.496
densidade
0.932 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1cccs1
InChI
1S/C10H16S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11-10/h6,8-9H,2-5,7H2,1H3
chave InChI
QZVHYFUVMQIGGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)