Key Documents
W393011
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl isovalerate
≥95%, FG
Sinônimo(s):
2-Hexenyl 3-methylbutanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
184.28
Número FEMA:
3930
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.399
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; banana; grape; green; waxy; pear
cadeia de caracteres SMILES
CCC\C=C\COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6+
chave InChI
SAVRWHQEMHIAEB-VOTSOKGWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)