Key Documents
693014
Sigma-Aldrich
(S)-H8-BINAP
technical grade
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2,2′-Bis(diphenylphospino)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-binaphthyl, [(1S)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-[1,1′-binaphthalene]-2,2′-diyl]bis[diphenylphosphine]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H40P2
Número CAS:
Peso molecular:
630.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
forma
powder
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C1CCc2c(C1)ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6CCCCc6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H40P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2
chave InChI
ANSOKCGDSQQISA-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago