Key Documents
690821
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxyimidazolium hexafluorophosphate
98%, complies for IR spectroscopy
Sinônimo(s):
(OMe)2Im-PF6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9F6N2O2P
Número CAS:
Peso molecular:
274.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98% (13C-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
forma
solid
pf
84 °C
adequação
complies for IR spectroscopy
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.COn1cc[n+](OC)c1
InChI
1S/C5H9N2O2.F6P/c1-8-6-3-4-7(5-6)9-2;1-7(2,3,4,5)6/h3-5H,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
KBRFXVGODOTNGL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,3-Dimethoxyimidazolium hexafluorophosphate can be used:
  • As an ionic liquid and N-heterocyclic carbene (NHC) precatalyst.
  • To prepare bis(1,3-dimethoxyimidazolin-2-ylidene)silver(I) hexafluoridophosphate complex, which acts as an N-heterocyclic carbene.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N, N′-Di (alkyloxy) imidazolium salts: New patent-free ionic liquids and NHC precatalysts
Laus G, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung B, 62(3), 295-308 (2007)
Crystal structure of bis (1, 3-dimethoxyimidazolin-2-ylidene) silver (I) hexafluoridophosphate, N-heterocyclic carbene (NHC) complex
Rietzler B, et al.
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 71(12), m251-m252 (2015)
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)