Key Documents
689629
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-bromophenol
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Bromo-2-aminophenol, NSC 523846
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
188.02
Beilstein:
3236448
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
lumps
pf
130-135 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
chave InChI
JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of (aryl)oxadiazolobenzoxazinones via Suzuki-Miyaura reaction
  • Copper-catalyzed oxidative amination of benzoxazoles and related azoles via C-H and C-N bond activation
  • Synthesis of N-(alkoxyphenyl)-aminocarbonylbenzoic acid derivatives as protein tyrosine phophatase 1B inhibitors
  • Preparation of lipophilic deoxy-xylulose-phosphate reductoisomerase inhibitors
  • Synthesis of benzoxazole benzenesulfonamides as allosteric inhibitors of fructose-1,6-bisphosphatase
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)