687545
1H-Pyrrole-1-propionic acid
97%
Sinônimo(s):
1H-Pyrrole-1-propanoic acid, 3-Pyrrolyl-1-yl-propionic acid, N-(2-Carboxyethyl)pyrrole, N-Pyrrolylpropanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
59-64 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCn1cccc1
InChI
1S/C7H9NO2/c9-7(10)3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,9,10)
chave InChI
RZJWSGHNRLPGHP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)