Documentos Principais
360570
Sigma-Aldrich
Piridina
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N
Número CAS:
Peso molecular:
79.10
Beilstein:
103233
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.07
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.72 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
899 °F
Lim. expl.
12.4 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
Reducing substances, passes test
≤0.002% NH3
0.1% water
resíduo de evaporação
≤0.002%
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
p.e.
115 °C (lit.)
pf
−42 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Cu: ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
chave InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A piridina (Pyr) é um composto heterocíclico de seis membros que contém nitrogênio, comumente usada como base. É um líquido incolor com cheiro de peixe. A porção piridina está presente como componente principal em diversos compostos, como nucleotídeos de piridina, alcaloides de piridina, polímeros à base de piridina e macrociclos que contêm piridina. Ela é amplamente utilizada como solvente, catalisador e como intermediário de síntese. Espectros de piridina em IV, Raman e UV foram analisados, e o valores obtidos foram usados para calcular suas propriedades termodinâmicas. A fotodegradação e a degradação bacteriana da Pyr foram estudadas.
Aplicação
A piridina pode ser usada na síntese de:
  • complexos com haletos de cobalto(II)
  • piridina-d5, uma forma deuterada da piridina
  • matrizes de líquido iônico (ILM)
Embalagem
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The vibrational spectrum of pyridine and the thermodynamic properties of pyridine vapors.
Kline Jr CH and Turkevich J.
J. Chem. Phys. , 12(7), 300-309 (1944)
The thermal decomposition of metal complexes-III: The decomposition of some pyridine and substituted-pyridine complexes of cobalt (II) halides.
Allan JR, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 26(11), 1895-1902 (1964)
Bacterial degradation of pyridine, indole, quinoline, and their derivatives under different redox conditions.
Fetzner, S.
Applied Microbiology and Biotechnology, 49(3), 237-250 (1998)
Cyclostellettamines AF, pyridine alkaloids which inhibit binding of methyl quinuclidinyl benzilate (QNB) to muscarinic acetylcholine receptors, from the marine sponge, Stelletta maxima.
Fusetani N, et al.
Tetrahedron Letters, 35(23), 3967-3970 (1994)
Absorption and luminescence of pyridine-based polymers.
Jessen SW, et al.
Synthetic Metals, 84(1), 501-506 (1997)