684910
1H-Benzo[g]indole
97%
Sinônimo(s):
1H-Benz[g]indole, 6,7-Benzindole, NSC 153687
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
180-184 °C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc[nH]c23
InChI
1S/C12H9N/c1-2-4-11-9(3-1)5-6-10-7-8-13-12(10)11/h1-8,13H
chave InChI
HIYWOHBEPVGIQN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)