M1626
6-Methoxyharmalan
crystalline
Sinônimo(s):
4,9-Dihydro-6-methoxy-1-methyl-3H-pyrido(3,4-b)indole
About This Item
Produtos recomendados
forma
crystalline
cor
yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2[nH]c3C(C)=NCCc3c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-10(5-6-14-8)11-7-9(16-2)3-4-12(11)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
chave InChI
HMBHRMFLDKKSCT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133) , DRD1(1812) , DRD5(1816) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR5A(3361) , HTR6(3362) , HTR7(3363) , LOC730413(730413) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
rat ... Drd2(24318) , Drd3(29238) , Drd4(25432) , Htr2a(29595)
Categorias relacionadas
Aplicação
- Reactant for preparation of TRPV1-dependent vasodilator
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)