Documentos Principais
681164
Sigma-Aldrich
3′-Iodoacetophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
IC6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
246.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
107 °C/1 mmHg
densidade
1.767 g/mL at 25 °C
grupo funcional
iodo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
chave InChI
IWLHOUBDKCKJJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)