Documentos Principais
680133
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7ClO
Número CAS:
Peso molecular:
154.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
p.e.
74 °C/0.4 mmHg
pf
36-40 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1c(C)cccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
chave InChI
CCYFXIJPJFSTSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Hartmann and co-workers have described the synthesis of a series of potent and selective inhibitors of aldosterone synthase (CYP11B2), in which the key synthetic step was a Wittig reaction using various heterocyclic aldehydes.