Documentos Principais
686719
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7FO
Número CAS:
Peso molecular:
138.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.525
densidade
1.151 g/mL at 20 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
chave InChI
BGQBJWPZBBMKEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)