Documentos Principais
679070
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3Cl2N3
Número CAS:
Peso molecular:
163.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
258-267 °C
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(7)9-4(6)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
chave InChI
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)