Ensaio
97%
Formulário
liquid
pf
145-148 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)4(6)9-1-8-3/h1H,7H2
chave InChI
NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- oxepane ring containing monocyclic, conformationally restricted bicyclic and spirocyclic nucleosides
- conformationally locked bicyclo[2.2.1]heptane/oxa-bicyclo[3.2.1]octane nucleosides
- N(7)-substituted purines
- chiral derivatives of (+)-erythro-9-(2-hydroxy-3-nonyl)adenine
- 9-alkyl-6-substituted-purine analogs, potent anticonvulsant agents
- pyrimido-oxazepines in a three-step process with microwave heating at 150°C
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?