Key Documents
D69300
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4HCl2N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
193.98
Beilstein:
162029
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97%
forma
crystals
pf
100-103 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)4(6)8-1-7-3/h1H
chave InChI
HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)