Documentos Principais
682489
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4FIO
Número CAS:
Peso molecular:
250.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
36-40 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(I)c1C=O
InChI
1S/C7H4FIO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
chave InChI
DUCCBZWPROUBNU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)