Documentos Principais
679046
Sigma-Aldrich
Cholest-5-en-26,26,26,27,27,27-d6-3-ol
98 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Cholesterol-26,26,26,27,27,27-d6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27D6H40O
Número CAS:
Peso molecular:
392.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
p.e.
360 °C
pf
147-149 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3
chave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-QSOBUISFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fubito Nakatsu et al.
The Journal of cell biology, 199(6), 1003-1016 (2012-12-12)
Plasma membrane phosphatidylinositol (PI) 4-phosphate (PtdIns4P) has critical functions via both direct interactions and metabolic conversion to PI 4,5-bisphosphate (PtdIns(4,5)P₂) and other downstream metabolites. However, mechanisms that control this PtdIns4P pool in cells of higher eukaryotes remain elusive. PI4KIIIα, the