Documentos Principais
678163
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane
97%
About This Item
Fórmula linear:
((CH3O)Si(CH3)2)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.425
densidade
0.8587 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](C)(C)[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C6H18O2Si2/c1-7-9(3,4)10(5,6)8-2/h1-6H3
chave InChI
CWGBHCIGKSXFED-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,2-Dimethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane can be used:
  • In the palladium catalyzed bis(silylation) of 1,4-diethynylbenzene to obtain a crack free sol-gel.
  • To prepare dimethylsilylene via gas-phase flow-pyrolysis at 600 0C.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetramethylsilacyclopropene
Conlin RT and Gaspar PP
Journal of the American Chemical Society, 98(12), 3715-3716 (1976)
Artigos
Over the past several years, the Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds (Hiyama coupling) has rapidly gained acceptance as a suitable alternative to more commonly used methods such as Stille (Sn), Kumada (Mg), Suzuki (B), and Negishi cross-couplings (Zn).