Documentos Principais
675229
Sigma-Aldrich
5,5′,6,6′-Tetramethyl-3,3′-di-tert-butyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
354.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
164-169 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1C)-c2c(C)c(C)cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H34O2/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10/h11-12,25-26H,1-10H3
chave InChI
NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Cocatalyst in titanium-catalyzed intermolecular hydroamination
Reactant in preparation of:
  • Sulfonate phenol ligands via sulfonylation
  • Catalysts for asymmetric olefin hydroamination/cyclization reactions
  • Single site catalyst precursors for catalysis of ring-opening reactions
  • Biphen-Mo complex used for catalysis of enantioselective ring-closing metathesis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)