Documentos Principais
672343
Sigma-Aldrich
2-(Di-tert-butylphosphino)-1-phenylindole
95%
Sinônimo(s):
N-Phenyl-2-(di-tert-butylphosphino)indole, N-Phenylindol-2-yl-di-tert-butylphosphine, cataCXium® PIntB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H28NP
Número CAS:
Peso molecular:
337.44
Beilstein:
9924511
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
adequação da reação
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(c1cc2ccccc2n1-c3ccccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28NP/c1-21(2,3)24(22(4,5)6)20-16-17-12-10-11-15-19(17)23(20)18-13-8-7-9-14-18/h7-16H,1-6H3
chave InChI
HDZRDZCQFYUOHE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
sold in collaboration with Solvias AG
Informações legais
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.