668729
Diethylzinc
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
DEZn, Et2Zn, DEZ, Zincdiethyl
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
p.e.
117 °C (lit.)
pf
−28 °C (lit.)
densidade
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
chave InChI
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Molecular Layer Deposition of Organic and Hybrid Organic-Inorganic Polymers
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.