Key Documents
663654
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethylcyclohexanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
41-45 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)5-3-7(9)4-6-8/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)