Key Documents
661635
Sigma-Aldrich
Acrylamide-d5
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD2=CDCOND2
Número CAS:
Peso molecular:
76.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])C(=O)\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D/hD2
chave InChI
HRPVXLWXLXDGHG-LUPFFDCSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)