Documentos Principais
616354
Sigma-Aldrich
Ethyl-1,1-d2-benzene
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CD2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
108.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
pb
136 °C (lit.)
densidade
0.883 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i2D2
chave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-CBTSVUPCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
hearing organs
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)