808334
Ethylbenzene-13C8
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
chave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-LLXNCONNSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)