Key Documents
657131
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl)amine
97%
Sinônimo(s):
4,4′-Dibromodiphenylamine, N-phenyl-4,4′-dibromoaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9Br2N
Número CAS:
Peso molecular:
327.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
105-108 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(Nc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9Br2N/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,15H
chave InChI
VKVHTZNHLOGHGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)