65569
Methylamine
≥99.0%
Sinônimo(s):
Monomethylamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.08 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
27 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
temperatura de autoignição
806 °F
Lim. expl.
4.9-20.8 %
Impurezas
≤0.05% ammonia
≤0.05% trimethylamine
≤0.2% dimethylamine
pb
-6.3 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
densidade
0.70 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
chave InChI
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Outras notas
substituído por
válvula de controle
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?