Key Documents
83547
Sigma-Aldrich
Regulation valve
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
qualidade
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
Descrição geral
All strained parts are of V4A-steel
Outras notas
Sales restrictions may apply
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)