Key Documents
653470
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone
97%
Sinônimo(s):
6-Hydroxy-2(3H)-benzoxazolone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
151.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)8-5/h1-3,9H,(H,8,10)
chave InChI
XIYXDPMPFOQCFW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)