Documentos
717797
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-benzoxazolinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
204-209 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H6N2O2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
chave InChI
STLPJYGZOIEDAJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2