Key Documents
652040
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5ClOS
Número CAS:
Peso molecular:
160.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.581 (lit.)
densidade
1.2873 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1csc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClOS/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
LUEKBBMZPLXIQR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)