Documentos Principais
651788
Sigma-Aldrich
Negative resist developer I
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
p.e.
129-138 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Available as part of Negative Photoresist kit 654892
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Negative Photoresist Procedure
Global Trade Item Number
SKUGTIN
651788-250ML4061838147943