Key Documents
649899
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)-1-heptanone
97%
Sinônimo(s):
1-(3-Methoxyphenyl)heptan-1-one, 3-Heptanoylanisole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
220.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pb
139-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C14H20O2/c1-3-4-5-6-10-14(15)12-8-7-9-13(11-12)16-2/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3
chave InChI
FIRIFBOVXOXLTG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)