Key Documents
648876
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4F3NO
Número CAS:
Peso molecular:
163.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
161-165 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-10-5(11)3-4/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
IKHLLNMSMFVTLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)