442801
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
Sinônimo(s):
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
145-149 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
BYRJSCNPUHYZQE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3