Documentos Principais
646210
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine-13C10,15N5 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
dGTP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C10H1415N5Na2O13P3
Peso molecular:
566.04
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
concentração
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+15
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)