Documentos Principais
646237
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine-13C10,15N5 5′-triphosphate disodium salt solution
≥98 atom %, ≥95% (CP), 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Sinônimo(s):
13C and 15N Labeled 2′-deoxyadenosine 5′-triphosphate disodium salt solution, dATP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C10H1415N5Na2O12P3
Peso molecular:
550.04
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
concentração
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+15
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C]1=[15N][13CH]=[15N][13C]2=[13C]1[15N]=[13CH][15N]2[13C@@]3([H])[13CH]([H])[13C@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)([H])O3
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
646237-10MG4061833277843
646237-1MG4061826670743
646237-25MG4061833277867