Key Documents
648612
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
2′-Deoxy-5′-cytidylic-13C9,15N3 acid disodium salt, dCMP-13C9,15N3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C9H1215N3Na2O7P
Peso molecular:
363.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥95% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+12
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15N]([13CH]=[13CH]1)[13C@H]2[13CH2][13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(O)(O)=O)O2
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)